Få mere at vide
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate, 99%
Artikelnummer. 11323006
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323006 5 g 5g
11313006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11323006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10802.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 40397-90-8 | C8H6ClNO | 167.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40397-90-8
Molekylær formel C8H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 167.59
MDL nummer MFCD00037036
InChI nøgle NGQMCUWZGVMILT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylphenyl isocyanate, 3-chloro-2-methylphenylisocyanate, 1-chloro-3-isocyanato-2-methyl-benzene, 3-chloro-2-methylbenzenisocyanate, acmc-1aqe4, 2-chloro-6-isocyanatotoluene, benzene,1-chloro-3-isocyanato-2-methyl, 1-chloranyl-3-isocyanato-2-methyl-benzene, benzene, 1-chloro-3-isocyanato-2-methyl
PubChem CID 2735770
IUPAC navn 1-chlor-3-isocyanato-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC=C1Cl)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
Tæthed 1.247
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.559
FN nummer UN2206
Beilstein 2691111
Kogepunkt 94°C to 95°C (9 mmHg)
Formel vægt 167.6
Procent renhed 99%