Få mere at vide
3-chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763455 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10763455 5 g Glass bottle 5g
10487392 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763455 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 357080050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 80563-86-6
Molekylær formel C7H6Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 225.09
MDL nummer MFCD00052198
InChI nøgle ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-9ci, 3-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-2-methylphenyl sulfone, pubchem5096, acmc-209pjq, buttpark 3711-61, 3-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 522734
IUPAC navn 3-chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
SMIL CC1=C(C=CC=C1Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 71°C to 73°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Emballage Glass bottle
Lineær formel Cl(CH3)C6H3SO2Cl
Mængde 5 g
Formel vægt 225.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.