Få mere at vide
3-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490923
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490923 25 g 25g
11470923 1 g 1g
11480923 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490923 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13322.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80563-86-6
Molekylær formel C7H6Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 225.083
MDL nummer MFCD00052198
InChI nøgle ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-9ci, 3-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-2-methylphenyl sulfone, pubchem5096, acmc-209pjq, buttpark 3711-61, 3-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 522734
IUPAC navn 3-chlor-2-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=C(C=CC=C1Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 69°C to 73°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3261529
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 225.09
Procent renhed 98%