Få mere at vide
3-chlor-2-methylbenzensulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10205674
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10205674 25 g 25g
10452192 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205674 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00453EB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 80563-86-6
Molekylær formel C7H6Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 225.083
InChI nøgle ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-9ci, 3-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-2-methylphenyl sulfone, pubchem5096, acmc-209pjq, buttpark 3711-61, 3-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 522734
IUPAC navn 3-chlor-2-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=C(C=CC=C1Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Cl(CH3)C6H3SO2Cl
Mængde 25 g
Formel vægt 225.09
Procent renhed 95%