Få mere at vide
3-klor-2-methylbenzenboronsyre, 97 %
Artikelnummer. 15453997
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453997 250 mg 250mg
15443997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30893.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
CAS: 313545-20-9 | C7H8BClO2 | 170,399 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 313545-20-9
Molekylær formel C7H8BClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.399
MDL nummer MFCD04115641
InChI nøgle BJPNVVXTUYMJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylphenyl boronic acid, 2-borono-6-chlorotoluene, 3-chloro-2-methylbenzeneboronic acid, 3-chloro-2-methylphenyboronic acid, boronic acid, 3-chloro-2-methylphenyl, boronic acid,b-3-chloro-2-methylphenyl, 3-chloro-2-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209hls, 3-chloro-2-methylphenboronic acid, 3-chloro-2-methyl-phenylboronic acid
PubChem CID 3744103
IUPAC navn (3-chlor-2-methylphenyl)borsyre
SMIL B(C1=C(C(=CC=C1)Cl)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 170.4
Procent renhed 97%