Få mere at vide
3-klor-2-methylanilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-2-methylaniline |
| CAS | 87-60-5 |
| Molekylær formel | C7 H8 Cl N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | o-Toluidine, 3-chloro- (8CI), 3-Chloro-2-methylbenzenamine, 1-Amino-2-methyl-3-chlorobenzene, 1-Chloro-2-methyl-3-aminobenzene, 2-Amino-6-chlorotoluene, 2-Methyl-3-chloroaniline, 3-Amino-1-chloro-2-methylbenzene, 3-Chloro-2-methylaniline, 3-Chloro-2-methylphenylamine, 3-Chloro-2-toluidine, 3-Chloro-o-toluidine, 6-Chloro-2-amino-1-methylbenzene, 6-Chloro-2-aminotoluene, Fast Scarlet TR Base, NSC 6184, Scarlet TR base, o-Methyl-m-chloroaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMIL | Cc1c(N)cccc1Cl |
| IUPAC navn | 3-chloro-2-methylanilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.6 |
| Formel vægt | 141.0345 |