Få mere at vide
3-Klor-2-methyl-1-propen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-2-methyl-1-propene |
| CAS | 563-47-3 |
| Molekylær formel | C4H7Cl |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Chloro-2-methyl-propene, 1-Chloro-2-methyl-2-propene, 2-(Chloromethyl)-1-propene, 2-Methallyl Chloride, 2-Methyl-2-propenyl Chloride, 2-Methyl-3-chloro-1-propene, 2-Methyl-3-chloropropene, 2-Methylallyl Chloride, 3-Chloro-2-methyl-1-propene, 3-Chloro-2-methylpropene, Isobutenyl Chloride, Methallyl Chloride, Methylallyl Chloride, NSC 7303, b-Methallyl Chloride, g-Chloroisobutylene |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3 |
| SMIL | CC(=C)CCl |
| IUPAC navn | 3-chloro-2-methylprop-1-en |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.55 |
| Formel vægt | 90.0236 |