Få mere at vide
3-chlor-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384426
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384426 25 g 25g
11364426 1 g 1g
11374426 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20027.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13466-35-8 | C5H4ClNO | 129.54 g/mol
3-chlor-2-hydroxypyridin anvendes som et organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Chloro-2-hydroxypyridin anvendes som et organisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand (25 grader C
)
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13466-35-8
Molekylær formel C5H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 129.54
MDL nummer MFCD01646109
InChI nøgle XTYNIPUFKBBALX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-hydroxypyridine, 3-chloropyridin-2-ol, 3-chloro-2-pyridinol, 2-hydroxy-3-chloropyridine, 3-chloropyridin-2 1h-one, 3-chloro-2 1h-pyridinone, chloropyridone, 2 1h-pyridinone, 3-chloro, chloropyridinol, pubchem6538
PubChem CID 582210
IUPAC navn 3-chlor-lH-pyridin-2-on
SMIL ClC1=CC=CNC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-hydroxypyridine
Smeltepunkt 180°C to 182°C
Mængde 25 g
Beilstein 109845
Opløselighedsinformation Soluble in water (25 deg C)
Formel vægt 129.55
Procent renhed 97%