Få mere at vide
3-klor-2-hydroxypropyltrimethyl ammoniumchlorid (60% i vand), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-2-hydroxypropyltrimethyl Ammonium Chloride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15ClNO.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 187.0531 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.6 |