missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Chloro-2-hydroxypropyltrimethyl Ammonium Chloride (60% in Water), TRC

Artikelnummer. 30358775
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358775 1 g
30364505 10 g
30358139 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3680851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3327-22-8
Molekylær formel C6H15Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 188.1
Synonym (2-Hydroxy-3-chloropropyl)trimethylammonium chloride, (3-Chloro-2- hydroxypropyl)-N,N,N-trimethylammonium chloride, 1-Chloro-2-hydroxypropane-3-trimethylammonium chloride, 1-Chloro-3-(trimethylammonio)-2- propanol chloride, 1-Chloro-3-trimethylammonium-2-propanol chloride, COPA 60S, CR 2000, CR 2000 (fixative), Catiomaster C, Catiomaster C 60, Cation Master C, Dextrosil, Dextrosil KA, Dowquat 188, N-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-N,N,N-trimethylammonium chloride, NSC 51216, NT 21, QUAB, QUAB 188, QUAB 218, Quat 188, Reagens CFZ, Reagens S, Reagens S-CFZ, Trimethyl(2-hydroxy-3-chloropropyl)ammonium chloride, Verolan KAF, Vircotone ECO
IUPAC navn (3-chloro-2-hydroxypropyl)-trimethylazanium;chloride
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CCl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-hydroxypropyltrimethyl Ammonium Chloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H15ClNO.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 187.0531
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.6
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.