Få mere at vide
3-klor-2-hydrazin-5-(trifluormethyl)pyridin, 97 %
Artikelnummer. 15438675
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438675 1 g 1g
15448675 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15438675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33850.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 89570-82-1 | C6H5ClF3N3 | 211,572 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89570-82-1
Molekylær formel C6H5ClF3N3
Molekylvægt (g/mol) 211.572
MDL nummer MFCD00067865
InChI nøgle KHFKSHYCVQZAQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-hydrazinyl-5-trifluoromethyl pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-ylhydrazine, 3-chloro-2-hydrazino-5-trifluoromethyl pyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl hydrazine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ylhydrazine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl hydrazine, pyridine,3-chloro-2-hydrazinyl-5-trifluoromethyl, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl hydrazine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridylhydrazine
PubChem CID 1272691
IUPAC navn [3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]hydrazin
SMIL C1=C(C=NC(=C1Cl)NN)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 92°C to 94°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 211.6
Procent renhed 97%