Få mere at vide
3-Chloro-2-fluorobenzyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-2-fluorobenzyl Bromide |
| CAS | 85070-47-9 |
| Molekylær formel | C7H5BrClF |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-3-chloro-2-fluoro-benzene, 1-(Bromomethyl)-3-chloro-2-fluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrClF/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-3H,4H2 |
| SMIL | Fc1c(Cl)cccc1CBr |
| IUPAC navn | 1-(bromomethyl)-3-chloro-2-fluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.47 |
| Formel vægt | 221.9247 |