Få mere at vide
3-Chloro-2-fluoroaniline, 97%
Artikelnummer. p-7033942
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15488017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51144.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2106-04-9 | C8H11Cl2N5 | 248.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2106-04-9
MDL nummer MFCD00069415
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-fluoroaniline
Tæthed 1.324
Kogepunkt 214°C
Mængde 5 g
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.564
Molekylær formel C6H5ClFN
FN nummer UN2810
Synonym 2-fluoro-3-chloroaniline, benzenamine, 3-chloro-2-fluoro, 3-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1529, 3,4-chlorofluoroaniline, 3-chloro-2 fluoroaniline, 2-fluoro-3-chloro-aniline, 3-chloro-2-fluoro aniline, 3-chloro-2-fluoro-aniline, ksc493k4l
InChI nøgle XWBTZHDDWRNOQH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)N
IUPAC navn 3-chlor-2-fluoranilin
Molekylvægt (g/mol) 145.56
PubChem CID 75014
Formel vægt 145.56
Procent renhed 97%