Få mere at vide
3-klor-2-fluoranilin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-2-fluoroaniline |
| Tæthed | 1.324 |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.564 |
| Molekylær formel | C6H5ClFN |
| FN nummer | UN2810 |
| Synonym | 2-fluoro-3-chloroaniline, benzenamine, 3-chloro-2-fluoro, 3-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1529, 3,4-chlorofluoroaniline, 3-chloro-2 fluoroaniline, 2-fluoro-3-chloro-aniline, 3-chloro-2-fluoro aniline, 3-chloro-2-fluoro-aniline, ksc493k4l |
| Kogepunkt | 214 °C |
| InChI nøgle | XWBTZHDDWRNOQH-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |