Få mere at vide
3-Chloro-2-fluoroaniline, 97%
Artikelnummer. 15408027
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408027 100 g 100g
15488017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15408027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51144.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2106-04-9 | C8H11Cl2N5 | 248.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2106-04-9
MDL nummer MFCD00069415
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-fluoroaniline
Tæthed 1.324
Mængde 100 g
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.564
Molekylær formel C8H11Cl2N5
FN nummer UN2810
Synonym 1-3-chlorophenyl biguanide hydrochloride, m-chlorophenylbiguanide hydrochloride, 1-m-chlorophenyl-biguanide hydrochloride, m-cpbg hydrochloride, 1-m-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 1-carbamimidamido-n-3-chlorophenyl methanimidamide hydrochloride, imidodicarbonimidic diamide, n-3-chlorophenyl-, monohydrochloride, n-m-chlorophenylbiguanide hydrochloride, biguanide, 1-m-chlorophenyl-, monohydrochloride, n-3-chlorophenyl imidodicarbonimidic diamide hydrochloride
Kogepunkt 214°C
InChI nøgle FOWAIJYHRWFTHR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)N=C(N)N=C(N)N.Cl
IUPAC navn 2-(3-chlorphenyl)-1-(diaminomethyliden)guanidin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 248.11
PubChem CID 2730228
Formel vægt 145.56
Procent renhed 97%