Få mere at vide
3-Chloro-2-cyanopyridine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423567
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423567 250 mg 250mg
11421520 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15423567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26932.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38180-46-0
Molekylær formel C6H3ClN2
Molekylvægt (g/mol) 138.55
MDL nummer MFCD03788834
InChI nøgle YDPLFBIGFQFIDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-cyanopyridine, 2-cyano-3-chloropyridine, 3-chloropicolinonitrile, 3-chloro-2-pyridinecarbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-chloro, 3-chloro-pyridine-2-carbonitrile, 3-chlorpyridin-2-carbonitril, chloro-2-cyanopyridine, pubchem14368, acmc-209iyb
PubChem CID 818258
IUPAC navn 3-chloropyridine-2-carbonitrile
SMIL ClC1=C(N=CC=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-cyanopyridine
Smeltepunkt 83°C to 85°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 138.56
Procent renhed 95%