Få mere at vide
3-klor-2-(chloromethyl) prop-1-en, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-2-(chloromethyl)prop-1-ene |
| CAS | 1871-57-4 |
| Molekylær formel | C4H6Cl2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6Cl2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2 |
| SMIL | ClCC(=C)CCl |
| IUPAC navn | 3-chloro-2-(chloromethyl)prop-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 125 |
| Formel vægt | 123.9847 |