Få mere at vide
3-klor-2-(chloromethyl) prop-1-en, TRC
Artikelnummer. 30358628
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30358628 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30358628 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC382540500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-(chloromethyl)prop-1-ene
CAS 1871-57-4
Molekylær formel C4H6Cl2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6Cl2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2
SMIL ClCC(=C)CCl
IUPAC navn 3-chloro-2-(chloromethyl)prop-1-ene
Molekylvægt (g/mol) 125
Formel vægt 123.9847
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.