Få mere at vide
3-chlor-2-(chlormethyl)-5-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613835
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10613835 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10357033 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10613835 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB05830DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-52-8
Molekylær formel C7H4Cl2F3N
Molekylvægt (g/mol) 230.011
MDL nummer MFCD00173852
InChI nøgle NUSXEDNPFNWFDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22058750
IUPAC navn 3-chlor-2-(chlormethyl)-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=C(C=NC(=C1Cl)CCl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, 3-chloranyl-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl, pyridine, 3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl
Formel vægt 230.02
Procent renhed 95%