Få mere at vide
3-chloro-2-chloromethyl-1-propene, 96%
Artikelnummer. 10185500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10185500 5 g Glasflaske 5g
10532461 25 g Glasflaske 25g
10135743 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10185500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 277070050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1871-57-4 | C4H6Cl2 | 124.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1871-57-4
Molekylær formel C4H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 124.99
MDL nummer MFCD00000952
InChI nøgle XJFZOSUFGSANIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-chloromethyl prop-1-ene, 3-chloro-2-chloromethyl-1-propene, 1,1-bis chloromethyl ethylene, methallyl dichloride, 1-propene, 3-chloro-2-chloromethyl, 2-chloromethyl-3-chloropropene, 1,3-dichloro-2-methylenepropane, 3-chloro-2-chloromethyl propene, 2-methylene-1,3-dichloropropane, 2-methylenepropane-1,3-dichloride
PubChem CID 15859
IUPAC navn 3-chlor-2-(chlormethyl)prop-1-en
SMIL ClCC(=C)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-chloro-2-chloromethyl-1-propene
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 14°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 138°C to 140°C
Flammepunkt 36°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CH2Cl)2
Brydningsindeks 1.4750 to 1.479
Mængde 5 g
Beilstein 01, II, 181
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 125
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.