Få mere at vide
3-Chloro-2,6-dimethylaniline, 99%
Artikelnummer. 11445876
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445876 250 g 250g
11425876 10 g 10g
11435876 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22232.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 26829-77-6 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
3-cyano-2,4-dimethylchlorbenzen blev opnået fra 3-chlor-2,6-dimethylanilin, som ved hydrolyse giver syre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-cyano-2,4-dimethylchlorbenzen blev opnået fra 3
-chlor-2,6-dimethylanilin, som ved hydrolyse giver syre.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26829-77-6
Molekylær formel C8H10ClN
Molekylvægt (g/mol) 155.625
MDL nummer MFCD02683086
InChI nøgle FGMXFOTYCHZCLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2,6-dimethyl-phenylamine, acmc-20an7h, 3-chloro-2,6-xylidine, 3-chloro-2,6-dimethylphenylamine, 3-chloranyl-2,6-dimethyl-aniline, benzenamine,3-chloro-2,6-dimethyl
PubChem CID 7023016
IUPAC navn 3-chlor-2,6-dimethylanilin
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2,6-dimethylaniline
Smeltepunkt 30°C to 32°C
Mængde 250 g
Kogepunkt 136°C to 138°C (17 mmHg)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 155.63
Procent renhed 99%