Få mere at vide
3-Chloro-2,5-difluoropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-2,5-difluoropyridine |
| CAS | 851179-00-5 |
| Molekylær formel | C5H2ClF2N |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Chloro-2,5-difluoropyridine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2ClF2N/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H |
| SMIL | ClC(C=C(F)C=N1)=C1F |
| IUPAC navn | 3-chloro-2,5-difluoropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.53 |
| Formel vægt | 148.98 |