Få mere at vide
3-Chloro-2,5-difluoropyridine, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-2,5-difluoropyridine |
| Brydningsindeks | 1.48 |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN2924 |
| Formel vægt | 149.53 |
| Procent renhed | 97% |