Få mere at vide
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine, 98+%
Artikelnummer. 11328936
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328936 5 g 5g
11338936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19543.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2879-42-7 | C5HClF3N | 167.52 g/mol
3-chlor-2,5,6-trifluorpyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-chlor-2,5,6-trifluorpyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2879-42-7
Molekylær formel C5HClF3N
Molekylvægt (g/mol) 167.52
MDL nummer MFCD03001160
InChI nøgle OROKHXKJSDPRET-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2783252
IUPAC navn 3-chlor-2,5,6-trifluorpyridin
SMIL FC1=CC(Cl)=C(F)N=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Kogepunkt 132°C to 134°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.456
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1424722
Synonym pyridine,3-chloro-2,5,6-trifluoro, pyridine, 3-chloro-2,5,6-trifluoro, 3-chloro-2,5,6-trifluoro-pyridine, acmc-1cekn, 2,3,6-trifluoro-5-chloropyridine, 5-chloro-2,3,6-trifluoropyridine, 3-chloranyl-2,5,6-tris fluoranyl pyridine
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 167.52
Procent renhed ≥98%