Få mere at vide
3-Chloro-2,4-pentanedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-2,4-pentanedione |
| CAS | 1694-29-7 |
| Molekylær formel | C5H7ClO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Chloroacetylacetone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7ClO2/c1-3(7)5(6)4(2)8/h5H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)C(Cl)C(=O)C |
| IUPAC navn | 3-chloropentane-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.56 |