Learn More
3-Chloro-2,4-difluoronitrobenzene, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-2,4-difluoronitrobenzene |
| CAS | 3847-58-3 |
| Molekylær formel | C6H2ClF2NO2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2ClF2NO2/c7-5-3(8)1-2-4(6(5)9)10(11)12/h1-2H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(F)c(Cl)c1F |
| IUPAC navn | 2-chloro-1,3-difluoro-4-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.54 |
| Formel vægt | 192.9742 |