Få mere at vide
3-klor-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin, TRC
Artikelnummer. 30365560
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365560 25 mg
30361881 100 mg
30360741 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365560 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38042525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117007-51-9
Molekylær formel C6 H4 Cl N3
Molekylvægt (g/mol) 153.57
IUPAC navn 3-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin
SMIL Clc1n[nH]c2ncccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4ClN3/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
Formel vægt 153.0094