Få mere at vide
3-Chloro-1H-indazole, 99%
Artikelnummer. 10267020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10267020 5 g Glass bottle 5g
10073370 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10267020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 263740050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 29110-74-5 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29110-74-5
Molekylær formel C7H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 152.58
MDL nummer MFCD00067527
InChI nøgle QPHAGNNWDZSKJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1h-indazole, 3-chloroindazole, 1h-indazole, 3-chloro, 2h-indazole, 3-chloro, 1h-indazole,3-chloro, acmc-1cio6, ksc205k5h
PubChem CID 95894
IUPAC navn 3-chloro-2H-indazole
SMIL ClC1=C2C=CC=CC2=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-1H-indazole
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 148°C to 150°C
Farve Beige to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 152.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Fluffy Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-1H-indazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.