missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-9-acridanone, Mikromol™
Beskrivelse
3-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-9-acridanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-9-acridanone |
| CAS | 1783028-21-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-9-acridanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H19 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-9-acridanone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClN2O/c1-20(2)10-5-11-21-16-7-4-3-6-14(16)18(22)15-9-8-13(19)12-17(15)21/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCCN1c2ccccc2C(=O)c3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC navn | 3-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]acridin-9-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?