Få mere at vide
3-Klor-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin, Mikromol™
Product Code. 17972056
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
17972056 25 mg
17912776 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17972056 Supplier Mikromol Supplier No. MM0545.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Klor-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
CAS 32943-25-2
Analyt- eller komponentnavne 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H12 Cl N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Clomipramine Hydrochloride Imp. F (EP), Clomipramine Imp. F (EP), Clomipramine USP Related Compound F, Clomipramine USP RC F, 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Related Compound F, Clomipramine Hydrochloride Impurity F, Clomipramine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
SMIL Clc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1
IUPAC navn 2-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepin
Molekylvægt (g/mol) 229.7
Mængde 25 mg
Formel vægt 229,0658 g/mol