Få mere at vide
3-Chloro-1-propene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15828220
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15828220 1 L
15818220 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15828220 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8002571000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Stabilized with propylene oxide for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-05-1
Grad Research
Molekylær formel ClCH2CH=CH2
Molekylvægt (g/mol) 76.52
Tekniske data
Smeltepunkt -134.5°C (ECHA)
Tæthed 0.94 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00000984
Mængde 1 L
Synonym 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride, 3-Chloropropylene, 3-Chloro-1-propene