Få mere at vide
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne, 97%
Artikelnummer. 15490408
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490408 5 g 5g
15480408 1 g 1g
15400418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53510.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3355-31-5 | C9H7Cl | 150.605 g/mol
3-Chloro-1-phenyl-1-propyn anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-chlor-1-phenyl-1-propyn anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3355-31-5
Molekylær formel C9H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 150.605
MDL nummer MFCD06411085
InChI nøgle RMPSZEZJKSUNKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroprop-1-yn-1-yl benzene, 1-phenyl-3-chloro-1-propyne, 1-phenyl-3-chloro-1-propyn, 3-chloro-1-phenyl-1-propyne, benzene, 3-chloro-1-propynyl, 3-phenylpropargyl chloride, 1-chloro-3-phenyl-2-propyne, pubchem13578, 3-chloro-l-propynyl benzene, 3-phenyl-2-propynyl chloride
PubChem CID 287343
IUPAC navn 3-chlorprop-1-ynylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#CCCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-1-phenyl-1-propyne
Tæthed 1.095
Flammepunkt 104°C (219°F)
Lineær formel C6H4C≡CCH2Cl
Brydningsindeks 1.585
Mængde 5 g
Formel vægt 150.61
Procent renhed 97%