Få mere at vide
3-chlor-1-methyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10400774
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10400774 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10255414 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10400774 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08357DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 63425-54-7
Molekylær formel C4H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 116.55
MDL nummer MFCD09879994
InChI nøgle GWZMWAZUCSGVLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-chloro-1-methyl
PubChem CID 13630086
IUPAC navn 3-chlor-1-methylpyrazol
SMIL CN1C=CC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 116.55
Procent renhed 97%