missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Chloro-1-indan-5-yl-propan-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-1-indan-5-yl-propan-1-one |
| CAS | 39105-39-0 |
| Molekylær formel | C12 H13 Cl O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO/c13-7-6-12(14)11-5-4-9-2-1-3-10(9)8-11/h4-5,8H,1-3,6-7H2 |
| SMIL | ClCCC(=O)c1ccc2CCCc2c1 |
| IUPAC navn | 3-chloro-1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.68 |
| Formel vægt | 208.0655 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?