missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Chloro-1-(4-methylphenyl)propan-1-one, TRC

Artikelnummer. 30368155
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368155 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368155 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC368808250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-1-(4-methylphenyl)propan-1-one
CAS 22422-21-5
Molekylær formel C10 H11 Cl O
Mængde 250 mg
Synonym 3-Chloro-1-(4-methylphenyl)-1-propanone, 2-Chloroethyl 4-Methylphenyl Ketone, 3-Chloro-4'-methylpropiophenone, 4'-Methyl-3-chloropropiophenone, β-Chloroethyl p-tolyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C10H11ClO/c1-8-2-4-9(5-3-8)10(12)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
IUPAC navn 3-chloro-1-(4-methylphenyl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 182.647
Formel vægt 182.05
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.