Få mere at vide
3-Klor-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-on, TRC
Artikelnummer. 30365331
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30365331 5 g
1 options
Artikelnummer. 30365331 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5967435G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
CAS 35999-20-3
Molekylær formel C10H11O2Cl
Mængde 5 g
Synonym 3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)-1-propanone, 2-Chloroethyl 4-Methoxyphenyl Ketone, 3-Chloro-1-(4'-methoxyphenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4'-methoxypropiophenone, NSC 31620, p-(3-Chloropropan-1-one)anisole, p-Methoxy-β-chloropropiophenone, β-Chloro-p-methoxypropiophenone
InChI formel InChI=1S/C10H11ClO2/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
SMIL COc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
IUPAC navn 3-chloro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 198.65