Få mere at vide
3-Chloro-1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one, TRC
Artikelnummer. 30358593
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358593 2.5 g
30354959 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30358593 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3666552.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7182-38-9
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.62
Synonym 3-Chloro-4'-hydroxy-propiophenone, NSC 46501
IUPAC navn 3-chloro-1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
SMIL Oc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO2/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4,11H,5-6H2
Formel vægt 184.0291