Få mere at vide
3-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)-1-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)-1-propanone |
| CAS | 1215969-79-1 |
| Molekylær formel | C9H7ClF2O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-1-(3',4'-difluorophenyl)propan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClF2O/c10-4-3-9(13)6-1-2-7(11)8(12)5-6/h1-2,5H,3-4H2 |
| SMIL | Fc1ccc(cc1F)C(=O)CCCl |
| IUPAC navn | 3-chloro-1-(3,4-difluorophenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.6 |
| Formel vægt | 204.0153 |