Få mere at vide
3-klor-1,2-propandiol, TRC
Artikelnummer. 18073420
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18073420 1 g
18020420 25 mg
18021910 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18073420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3797101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-24-2
Molekylær formel C3 H7 Cl O2
Molekylvægt (g/mol) 110.5395
Synonym 3-Chloro-1,2-propanediol, (RS)-3-Chloro-1,2-propanediol, (RS)-α-Chlorohydrin, (±)-2,3-Dihydroxychloropropane, (±)-3-Chloro-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-chloropropane, 1-Chloro-1-deoxyglycerol, 1-Chloro-2,3-dihydroxypropane, 1-Chloro-2,3-propanediol, 3-Chloro-1,2-dihydroxypropane, 3-Chloro-1,2-propylene glycol, 3-Chloropropanediol, 3-Chloropropylene glycol, 3-Monochloro-1,2-propanediol, Chlorohydrin, Chloropropanediol, Ekorod A, Epibloc, Glycerin epichlorohydrin, Glycerin monochlorohydrin, Glycerin α-monochlorhydrin, Glycerol 3-chlorohydrin, Glycerol monochlorohydrin, Glycerol α-chlorohydrin, Glycerol α-monochlorohydrin, Glyceryl chloride, Glyceryl α-chlorohydrin, U 5897, dl-α-Chlorohydrin, α-Chlorohydrin, α-Monochlorohydrin
IUPAC navn 3-chlorpropan-1,2-diol
SMIL OCC(O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropane-1,2-diol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
Formel vægt 110.0135
Procent renhed >95%