Få mere at vide
3-Chloro-1,2-propanediol-d5, TRC
Artikelnummer. 30358438
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30358438 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30358438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC379712100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-1,2-propanediol D5
CAS 342611-01-2
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C3 2H5 H2 Cl O2
Mængde 100 mg
Synonym 3-MCPD D5, 3-chloro-1,2-propane-1,1,2,3,3-d5-diol
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
SMIL [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
IUPAC navn 3-chloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 115.57
Formel vægt 115.0448
Procent renhed >95