missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Chloro-1,2-propanediol D5 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-1,2-propanediol D5 |
| CAS | 342611-01-2 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Molekylær formel | C3 2H5 H2 Cl O2 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 3-MCPD D5, 3-chloro-1,2-propane-1,1,2,3,3-d5-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC navn | 3-chloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.57 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?