Få mere at vide
3-Chloro-1,2-propanediol, 98%
Artikelnummer. 10658283 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10658283 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10591961 25 mL Glasflaske 25ml
10163670 500 mL Glasflaske 500ml
10295190 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10658283 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148120025
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-24-2 | C3H7ClO2 | 110.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-24-2
Molekylær formel C3H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 110.54
MDL nummer MFCD00004712
InChI nøgle SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-chloro-1,2-propanediol, alpha-chlorohydrin, chlorodeoxyglycerol, glycerol alpha-monochlorohydrin, epibloc, 1,2-propanediol, 3-chloro, a-chlorohydrin, 3-chloropropanediol, 3-chloropropylene glycol, glycerol chlorohydrin
PubChem CID 7290
ChEBI CHEBI:18721
IUPAC navn 3-chlorpropan-1,2-diol
SMIL OCC(O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-1, 2-propanediol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -40.0°C
Farve Gul
Tæthed 1.3220g/mL
Kogepunkt 213.0°C
Flammepunkt 135°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.4790 to 1.4810
Mængde 2.5 L
Merck Index 15, 2146
Specifik vægtfylde 1.322
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,methanol and ether,slightly soluble in toluene
Viskositet 215 mPa.s (20°C)
Formel vægt 110.54
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske