Få mere at vide
3-klor-1,2-propandiol, 98%
Artikelnummer. 10591961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10591961 25 mL Glasflaske 25ml
10163670 500 mL Glasflaske 500ml
10295190 1 L Glasflaske 1 L
10658283 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10591961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148120250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-24-2 | C3H7ClO2 | 110,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-24-2
Molekylær formel C3H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 110.54
MDL nummer MFCD00004712
InChI nøgle SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-chloro-1,2-propanediol, alpha-chlorohydrin, chlorodeoxyglycerol, glycerol alpha-monochlorohydrin, epibloc, 1,2-propanediol, 3-chloro, a-chlorohydrin, 3-chloropropanediol, 3-chloropropylene glycol, glycerol chlorohydrin
PubChem CID 7290
ChEBI CHEBI:18721
IUPAC navn 3-chlorpropan-1,2-diol
SMIL OCC(O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-1, 2-propanediol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -40,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.3220g/mL
Kogepunkt 213,0 °C
Flammepunkt 135 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1,4790 til 1,4810
Mængde 25 mL
Merck Index 15, 2146
Specifik vægtfylde 1.322
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, acetone, methanol og ether, let opløselig i toluen
Viskositet 215 mPa (20 °C)
Formel vægt 110.54
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-1,2-propanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloro-1,2-dihydroxypropane