Få mere at vide
(+/-)-3-Klor-1,2-propandiol, 98%
Artikelnummer. 11443197
Skift visning
Mængde:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443197 2500 g 2500g
11309509 250 g 250g
11433197 500 g 500g
11319509 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11443197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16143.0E
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-24-2 | C3H7ClO2 | 110,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-24-2
Molekylær formel C3H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 110.54
MDL nummer MFCD00004712
InChI nøgle SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-chloro-1,2-propanediol, alpha-chlorohydrin, chlorodeoxyglycerol, glycerol alpha-monochlorohydrin, epibloc, 1,2-propanediol, 3-chloro, a-chlorohydrin, 3-chloropropanediol, 3-chloropropylene glycol, glycerol chlorohydrin
PubChem CID 7290
ChEBI CHEBI:18721
IUPAC navn 3-chlorpropan-1,2-diol
SMIL OCC(O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Smeltepunkt -40 °C
Tæthed 1.322
Kogepunkt 213 °C
Flammepunkt 137 °C (278 °F)
Brydningsindeks 1.48
Mængde 2500 g
FN nummer UN2689
Beilstein 635684
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,2145
Formel vægt 110.54
Procent renhed 98%