Få mere at vide
3-klor-1,2-propandiol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320959
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320959 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320959 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11502630AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropane-1,2-diol
CAS 96-24-2
Analyt- eller komponentnavne 3-Chloropropane-1,2-diol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H7 Cl O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-monochloropropanediol, 3-MCPD, 3-Chloro-1,2-propanediol, (RS)-3-Chloro-1,2-propanediol, (RS)-α-Chlorohydrin, (±)-2,3-Dihydroxychloropropane, (±)-3-Chloro-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-chloropropane, 1-Chloro-1-deoxyglycerol, 1-Chloro-2,3-dihydroxypropane, 1-Chloro-2,3-propanediol, 3-Chloro-1,2-dihydroxypropane, 3-Chloro-1,2-propylene glycol, 3-Chloropropanediol, 3-Chloropropylene glycol, 3-Monochloro-1,2-propanediol, Chlorohydrin, Chloropropanediol, Ekorod A, Epibloc, Glycerin epichlorohydrin, Glycerin monochlorohydrin, Glycerin α-monochlorhydrin, Glycerol 3-chlorohydrin, Glycerol monochlorohydrin, Glycerol α-chlorohydrin, Glycerol α-monochlorohydrin, Glyceryl chloride, Glyceryl α-chlorohydrin, U 5897, dl-α-Chlorohydrin, α-Chlorohydrin, α-Monochlorohydrin
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
SMIL OCC(O)CCl
IUPAC navn 3-chlorpropan-1,2-diol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 110.5395
Mængde 1 ml
Formel vægt 110,0135 g/mol