Få mere at vide
(±)-3-Chloro-1,2-propane-d5-diol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-1,2-propanediol D5 |
| CAS | 342611-01-2 |
| Molekylær formel | C3 2H5 H2 Cl O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 3-MCPD D5, 3-chloro-1,2-propane-1,1,2,3,3-d5-diol |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6 H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC navn | 3-chloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.57 |
| Formel vægt | 115.0448 g/mol |
| Vis mere |