Få mere at vide
3-chlor-1,2-benzisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10417242
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10417242
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO00450DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 16263-52-8
Molekylær formel C7H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 153.565
MDL nummer MFCD03407314
InChI nøgle INWUFXPCLZRSBH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779780
IUPAC navn 3-chlor-1,2-benzoxazol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-chloro-1, 2-benzisoxazole
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 3-chloro-1,2-benzisoxazole, 3-chlorobenzo d isoxazole, 1,2-benzisoxazole,3-chloro, 3-chloro-1,2-benzoisoxazole, 3-chloro-1,2-benzisooxazole, 3-chloranyl-1,2-benzoxazole, 3-chlorobenzisoxazole, pubchem8716, zlchem 1012, 1,2-benzisoxazole, 3-chloro
Formel vægt 153.57
Procent renhed 97%