Få mere at vide
3-klor-1,2-benzisothiazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-1,2-benzisothiazole |
| CAS | 7716-66-7 |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl N S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Lurasidone Impurity 55 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNS/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)10-9-7/h1-4H |
| SMIL | Clc1nsc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3-chlor-1,2-benzothiazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.63 |
| Formel vægt | 168.9753 |