Få mere at vide
3-klor-1,2-benzisothiazol, 97+%
Artikelnummer. 11394755
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394755 5 g 5g
11304765 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17791.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7716-66-7 | C7H4ClNS | 169,626 g/mol
3-Chloro-1,2-benzisothiazol bruges som et mellemprodukt af Ziprasidon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Chloro-1,2-benzisothiazol anvendes som et mellemprodukt af Ziprasidon
.
Opløselighed Opløselig i chloroform
, dichlormethan og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7716-66-7
Molekylær formel C7H4ClNS
Molekylvægt (g/mol) 169.626
MDL nummer MFCD00673254
InChI nøgle BCPVKLRBQLRWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1,2-benzisothiazole, 3-chlorobenzo d isothiazole, 3-chlorobenzisothiazole, 3-chloro-1,2-benzoisothiazole, 1,2-benzisothiazole, 3-chloro, 3-chloro-benzo d isothiazole, chlorobenzisothiazole, pubchem22324, acmc-1bdko, 3-chlorobenzo d isothia-zole
PubChem CID 598190
IUPAC navn 3-chlor-1,2-benzothiazol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=NS2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-1,2-benzisothiazole
Smeltepunkt 37 °C til 44 °C
Kogepunkt 80 °C til 86 °C (0,75 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 119370
Opløselighedsinformation Opløseligt i kloroform, dichlorothan og ethylacetat.
Formel vægt 169.63
Procent renhed 99%