Få mere at vide
3-chlor-1,2,4-triazol, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419087
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15419087 1 g 1g
15429087 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52387.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
3-Chloro-1,2,4-triazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6818-99-1
Molekylær formel C2H2ClN3
Molekylvægt (g/mol) 103.51
MDL nummer MFCD00128812
InChI nøgle QGOUKZPSCTVYLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1,2,4-triazole, 3-chloro-1h-1,2,4-triazole, 3-chloro-4h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-chloro, 3-chloro-s-triazole, s-triazole, 3-chloro, 1h-1,2,4-triazole, 5-chloro, 3-chloro-1h-1,2,4 triazole, 3-chloro-2h-1,2,4-triazole
PubChem CID 81265
IUPAC navn 5-chlor-lH-1,2,4-triazol
SMIL ClC1=NC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-1,2,4-triazole
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 103.5
Procent renhed ≥97%